Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific Nalgene engangs PETG Erlenmeyer-flasker med almindelig bund, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklart PETG er robust og brudresistent, hvilket øger den personlige sikkerhed. Alle størrelser fås, enten med ventil eller uden ventil.
Funktioner
- Steril og engangsbrug for reduceret forureningsrisiko
- BPA-fri
- Kollapser ved autoklavering, hvilket reducerer biohazard affald
- Uddannet til hurtig volumenvurdering
- Regulatorisk dokumentation kan købes efter anmodning
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.