Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10654541 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) ydre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Lukketype:
Flad, Flat
Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10654541
Brand: Corning™ 430421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ Engangs polycarbonat Erlenmeyer kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Flad hætte giver en lukket, væsketæt forsegling
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz., 4.22 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen, Polypropylene
Oversigt Topstil: Gevind, Top style: Threaded
Diameter (metrisk) ydre hals 2.6 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polycarbonat, Polycarbonate
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications
Gradueringer 25 mL
Hals stil Bred Mund, Wide Mouth
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug, Single-use
Mundstil Brede, Wide
Sterilitet Steril, Sterile
Lukketype Flad, Flat
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.