Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning: Bakkepakke
Opbevar og send sikkert prøver i små volumer og værdifulde reagenser med disse PPCO-diagnoseflasker til brug i testsæt og mange applikationer med små volumer.
Brand: Thermo Scientific™ 322006-9050
Beskrivelse
Opbevar og send sikkert prøver i små mængder og værdifulde reagenser. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-diagnoseflasker med lukninger bruges i testsæt og mange små applikationer. Disse autoklaverbare og holdbare polypropylen-copolymer-flasker er bakkepakket med lukning for nem håndtering og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
- Ikke-steril
- Naturlig gennemskinnelig PPCO med naturlig PP lukning
- Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Flaskerne er pakket i stive bakker, hvilket gør det nemt at håndtere
- Autoklaverbar
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker. Lukningerne er pakket i en separat polypose i samme karton.
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
0,5 oz., 15 ml | |
0,5 oz. | |
Naturlig polypropylen m/PP lukninger; Ikke-steril; 15 ml | |
PPCO | |
150 | |
20-415 mm | |
Ja | |
Smal | |
58 mm | |
0,98 tommer | |
Polypropylen | |
25 mm | |
Autoklaverbar |
15 mL | |
Gennemskinnelig | |
13 mm | |
1500 | |
Ikke steril | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Nej | |
Rund | |
Prøvebeholder | |
2,28 tommer. | |
20-415 mm | |
Skruelåg |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1373274 | Overensstemmelsescertifikat | 12/01/2023 | CELSIS322006-9050,322006-9050 |
1266539 | Overensstemmelsescertifikat | 31/10/2019 | CELSIS322006-9050,322006-9050 |
1262365 | Overensstemmelsescertifikat | 17/08/2019 | CELSIS322006-9050,322006-9050 |
1245437 | Overensstemmelsescertifikat | 13/02/2019 | CELSIS322006-9050,322006-9050 |
1240060 | Overensstemmelsescertifikat | 17/11/2018 | CELSIS322006-9050,322006-9050 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.