Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Prøve, opbevare og sende værdifulde reagenser i små mængder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning er holdbare, autoklaverbare og bruges i testsæt og mange små applikationer. Disse naturlige, gennemsigtige polypropylen copolymer flasker har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. Foringsfri lukning, inkluderet, sikrer ydeevne uden rynker, der kan forårsage lækager eller kontaminering af dine løsninger.
- Ikke-steril
- Autoklaverbar
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. Pakket 2.000 pr kuffert.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.