Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning: Bakkepakke
Artikelnummer. p-4521892
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1500
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30117596
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3220069125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Opbevar og send sikkert prøver i små volumer og værdifulde reagenser med disse PPCO-diagnoseflasker til brug i testsæt og mange applikationer med små volumer.
Opbevar og send sikkert prøver i små mængder og værdifulde reagenser. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-diagnoseflasker med lukninger bruges i testsæt og mange små applikationer. Disse autoklaverbare og holdbare polypropylen-copolymer-flasker er bakkepakket med lukning for nem håndtering og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
  • Ikke-steril
  • Naturlig gennemskinnelig PPCO med naturlig PP lukning
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Flaskerne er pakket i stive bakker, hvilket gør det nemt at håndtere
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker. Lukningerne er pakket i en separat polypose i samme karton.
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Naturlig polypropylen m/PP lukninger; Ikke-steril; 3,4 ml
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 1328
nr. pr. pakke 332
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,62 tommer.
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Diameter (metrisk) 16 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato