Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Economy HDPE-flasker: Bulk Pack, samlet
GREENER_CHOICE
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med disse HDPE-flasker med smal mund, som er lette og brudsikre.
Brand:  Thermo Scientific™ 332089-0016
1290.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10209090
  • 1345.00 DKK / Pakke med 125
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flasker, som er lette og brudsikre og lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1418237 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato28/07/2025 Katalognummer332089-0016
Partinummer1429328 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/05/2025 Katalognummer332089-0016
Partinummer1285225 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/12/2024 Katalognummer332089-0016
Partinummer1336668 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/12/2024 Katalognummer332089-0016
Partinummer1406100 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/05/2024 Katalognummer332089-0016
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Economy HDPE-flasker: Bulk Pack, samlet > Kapacitet: 16 oz. (500 ml)
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.