Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE økonomiflasker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10601722
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10601722 500 mL 28 mm Pakke med 48
10441781 30 mL 20 mm Pakke med 72
10490333 60 mL 20 mm Pakke med 72
10253971 125 mL 24 mm Pakke med 72
10400343 250 mL 24 mm Pakke med 72
10653252 1 L 38-430 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10601722 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20890016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    573.75 DKK / Pakke med 48
    Spare 18.25 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med disse HDPE-økonomiflasker, velegnet til lettere opgaver, generelle formål.
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE økonomiflasker, letvægtsversioner af originalen Nalgene Lab kvalitet flaske. Disse højdensitets polyethylenflasker er velegnede til lettere opgaver, generelle formål og er lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundet økonomiflaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) Lighter-Duty, almindeligt formål
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 48
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 28 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 170 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Engangs Genanvendelig
Produkttype Smal mund økonomi flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.