Få mere at vide
Fisherbrand™ Smalmundede feltprøveflasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 28 |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Smal mund felt prøveflaske |
| Vis mere |