Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Economy HDPE-flasker: Bulk Pack, samlet
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med disse HDPE-flasker med smal mund, som er lette og brudsikre.
Brand: Thermo Scientific™ 332089-0008
1730.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flasker, som er lette og brudsikre og lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
- Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
Tekniske data
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
Smal-mundet økonomi flaske Bulk Pack | |
HDPE | |
250 | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Ja | |
Smal | |
Ja | |
Smal mund økonomi flaske | |
Uforet | |
24 mm | |
Skruelukning (samlet) |
250 mL | |
Gennemskinnelig | |
18 mm | |
250 | |
Ikke steril | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Må ikke autoklaveres | |
Rund | |
133 mm | |
5,2 tommer | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Nej |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1426151 | Overensstemmelsescertifikat | 02/04/2025 | 332089-0008 |
1290428 | Overensstemmelsescertifikat | 10/12/2024 | 332089-0008 |
1396713 | Overensstemmelsescertifikat | 22/11/2023 | 332089-0008 |
1377748 | Overensstemmelsescertifikat | 13/01/2023 | 332089-0008 |
1364551 | Overensstemmelsescertifikat | 02/09/2022 | 332089-0008 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.