Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnoseflasker med lukning: Sterile, bakkepakket
Udfør mange små pakkeapplikationer med disse bakkepakkede, diagnostiske flasker med lukning.
5372.86 DKK - 5727.03 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
---|---|
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Steril |
Halsfinish | 20-415 mm |
Certificeringer/compliance | Certificeret: Steril 10-6 SAL, RNAse, DNAse, hDNA og pyrogenfri. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI. |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10513955
![]() |
Thermo Scientific™
342002-9025 |
8 mL |
5727.03 DKK
Pakke med 980 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10170563
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
342002-9050 |
15 mL |
5372.86 DKK
Pakke med 896 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Udfør mange små pakkeapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnoseflasker med lukning. Flasker kan bruges i testsæt og er pakket i krympeindpakning SBS bakker for nem håndtering. Bakker kan bruges som en hjælp til maskinfyldning af line. De kommer samlet med lukninger uden en liner, der kan rynke.
Funktioner:- Produceret i et kontrolleret miljø
- Inkluderer hvide polypropylen-lukninger uden foring
- RNAse og DNAse fri (342002-9025)
- Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Steril til 10 -6 SAL
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsinformation:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker med lukninger samlet.
Tekniske data
14 mm | |
Steril | |
Certificeret: Steril 10-6 SAL, RNAse, DNAse, hDNA og pyrogenfri. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Smal | |
25 mm |
HDPE | |
20-415 mm | |
Ja | |
Prøvebeholder |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.