Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnoseflasker med lukning: Sterile, bakkepakket
Beskrivelse
Udfør mange små pakkeapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnoseflasker med lukning. Flasker kan bruges i testsæt og er pakket i krympeindpakning SBS bakker for nem håndtering. Bakker kan bruges som en hjælp til maskinfyldning af line. De kommer samlet med lukninger uden en liner, der kan rynke.
- Produceret i et kontrolleret miljø
- Inkluderer hvide polypropylen-lukninger uden foring
- RNAse og DNAse fri (342002-9025)
- Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Steril til 10 -6 SAL
- Lækagesikker†
Bestillingsinformation:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker med lukninger samlet.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 896 |
| nr. pr. pakke | 112 |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.