Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnoseflasker med lukning: Sterile, bakkepakket
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10513955
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 896
Pakke med 980
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10513955 8 mL Pakke med 980
10170563 15 mL Pakke med 896
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513955 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420029025
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør mange små pakkeapplikationer med disse bakkepakkede, diagnostiske flasker med lukning.
Udfør mange små pakkeapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnoseflasker med lukning. Flasker kan bruges i testsæt og er pakket i krympeindpakning SBS bakker for nem håndtering. Bakker kan bruges som en hjælp til maskinfyldning af line. De kommer samlet med lukninger uden en liner, der kan rynke.
  • Produceret i et kontrolleret miljø
  • Inkluderer hvide polypropylen-lukninger uden foring
  • RNAse og DNAse fri (342002-9025)
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Lækagesikker†
Bestillingsinformation:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker med lukninger samlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 980
nr. pr. pakke 98
Sterilitet Steril
Certificeret RNAse og DNAse fri
Halsfinish 20-415 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 45 mm
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Certificeret: Steril 10-6 SAL, RNAse, DNAse, hDNA og pyrogenfri. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Prøvebeholder
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.