Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-plastbæger
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved hjælp af disse robuste og seje PFA-bægre i lav form, ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
400.00 DKK - 1955.00 DKK
Tekniske data
Materiale | PFA |
---|---|
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Engangs | Genanvendelig |
Skala | Ikke dimitteret |
Stil | Griffin, Lav Form |
Advarsel:
Må ikke bruges på varmeplader.
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10567321
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0050 |
50 mL |
402.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
10788671
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0100 |
100 mL |
400.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10446091
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0250 |
250 mL |
929.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10035831
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0600 |
600 mL |
1325.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10770412
![]() |
Thermo Scientific™
1510-1000 |
1000 mL |
1955.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved brug af robust og sej Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-bægre. Disse bægre er støbt af kemisk resistent perfluoralkoxyharpiks og har et kraftigt vægdesign og er ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
- Drypfrit design med enkelt tud til præcis hældekontrol
- Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, inklusive de stærkeste svovl-, salpeter-, krom- og phosphorsyrer— vil ikke forurene indholdet med udvaskelige stoffer
- Autoklaverbar/PFA
- Ikke til brug på kogeplader
Tekniske data
PFA | |
Genanvendelig | |
Griffin, Lav Form |
Autoklaverbar | |
Ikke dimitteret |