Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-plastbæger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10567321
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10567321 50 mL Hver
10788671 100 mL Hver
10446091 250 mL Hver
10035831 600 mL Hver
10770412 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Må ikke bruges på varmeplader.
Artikelnummer. 10567321 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15100050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges på varmeplader.
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved hjælp af disse robuste og seje PFA-bægre i lav form, ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved brug af robust og sej Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-bægre. Disse bægre er støbt af kemisk resistent perfluoralkoxyharpiks og har et kraftigt vægdesign og er ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
  • Drypfrit design med enkelt tud til præcis hældekontrol
  • Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, inklusive de stærkeste svovl-, salpeter-, krom- og phosphorsyrer— vil ikke forurene indholdet med udvaskelige stoffer
  • Autoklaverbar/PFA
  • Ikke til brug på kogeplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Bæger Griffin Low-Form PFA 50 mL
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PFA
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Skala Ikke dimitteret
Stil Griffin, Lav Form