Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-plastbæger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10788671
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Må ikke bruges på varmeplader.
Artikelnummer. 10788671
Brand: Thermo Scientific™ 15100100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges på varmeplader.
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved hjælp af disse robuste og seje PFA-bægre i lav form, ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
Håndter temperaturer fra -270° til +250 °C ved brug af robust og sej Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede PFA-bægre. Disse bægre er støbt af kemisk resistent perfluoralkoxyharpiks og har et kraftigt vægdesign og er ideelle til kontinuerlig laboratoriebrug.
  • Drypfrit design med enkelt tud til præcis hældekontrol
  • Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, inklusive de stærkeste svovl-, salpeter-, krom- og phosphorsyrer— vil ikke forurene indholdet med udvaskelige stoffer
  • Autoklaverbar/PFA
  • Ikke til brug på kogeplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Bæger Griffin Low-Form PFA 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PFA
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Skala Ikke dimitteret
Stil Griffin, Lav Form