Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flasker
Bruges til nøjagtig, pålidelig, repeterbar dispensering af forskellige reagenser. Disse dråbeflasker er lavet af uigennemsigtigt LDPE og er ideelle til UV-lysfølsomme løsninger. Et glimrende alternativ til pipettering.
326.00 DKK - 359.00 DKK
Tekniske data
Farve | Hvid |
---|---|
Oversigt | LDPE-dråbeflaske |
Inkluderer | Dispenseringsspids og lukninger |
Materiale | LDPE |
nr. pr. sag | 25 |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsfarve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsfarve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10739441
![]() |
Thermo Scientific™
2751-9125 |
4 mL | Hvid |
326.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10447452
![]() |
Thermo Scientific™
2751-9025 |
8 mL | Hvid |
341.00 DKK
Pakke med 25 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10332862
![]() |
Thermo Scientific™
2753-9050 |
15 mL | Diverse |
359.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10532093
![]() |
Thermo Scientific™
2751-9050 |
15 mL | Hvid |
343.00 DKK
Pakke med 25 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Hvide LDPE-dråbeflasker til nøjagtig, pålidelig, repeterbar dispensering af forskellige reagenser og som et fremragende alternativ til pipettering. Nalgene™ Dropper Bottles er lavet af uigennemsigtigt LDPE og er ideelle til UV-lysfølsomme løsninger. Leverer μ40 L dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen. Fremragende kemisk resistens; velegnet til de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske applikationer.
- Uigennemsigtig hvid flaske ideel til UV-lysfølsomme løsninger
- Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform
- Dispenseringsspids og lukninger inkluderet; vælg hvide eller flerfarvede lukninger
- Flasker leverer μ40 l dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen
- Lækagesikker† når det bruges med medfølgende Nalgene spids og lukning
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige LDPE-flasker er designet til at holde i mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene LDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene LDPE flasker.
Tekniske data
Hvid | |
Dispenseringsspids og lukninger | |
25 | |
Ja | |
Rund | |
15-415 mm | |
Ja |
LDPE-dråbeflaske | |
LDPE | |
25 | |
40μ L | |
Droppe flaske | |
Dropper kontrol tip |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.