Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flasker
Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Hvide LDPE-dråbeflasker til nøjagtig, pålidelig, repeterbar dispensering af forskellige reagenser og som et fremragende alternativ til pipettering. Nalgene™ Dropper Bottles er lavet af uigennemsigtigt LDPE og er ideelle til UV-lysfølsomme løsninger. Leverer μ40 L dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen. Fremragende kemisk resistens; velegnet til de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske applikationer.
- Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform
- Dispenseringsspids og lukninger inkluderet, vælg mellem hvide eller flerfarvede hætter
- Lækagesikker†
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | LDPE-dråbeflaske |
| Inkluderer | Dispenseringsspids og lukninger |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 25 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Dropper kapacitet | 15 mL |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.