Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10739441
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve unitSize
10739441 4 mL Hvid Pakke med 25
10447452 8 mL Hvid Pakke med 25
10332862 15 mL Diverse Pakke med 25
10532093 15 mL Hvid Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10739441 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27519125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til nøjagtig, pålidelig, repeterbar dispensering af forskellige reagenser. Disse dråbeflasker er lavet af uigennemsigtigt LDPE og er ideelle til UV-lysfølsomme løsninger. Et glimrende alternativ til pipettering.
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Hvide LDPE-dråbeflasker til nøjagtig, pålidelig, repeterbar dispensering af forskellige reagenser og som et fremragende alternativ til pipettering. Nalgene™ Dropper Bottles er lavet af uigennemsigtigt LDPE og er ideelle til UV-lysfølsomme løsninger. Leverer μ40 L dråber (baseret på vand; viskositet påvirker dråbestørrelsen), dispenseret en dråbe ad gangen. Fremragende kemisk resistens; velegnet til de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske applikationer.
  • Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform
  • Dispenseringsspids og lukninger inkluderet, vælg mellem hvide eller flerfarvede hætter
  • Lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,13 oz.
Farve Hvid
Oversigt LDPE-dråbeflaske
Inkluderer Dispenseringsspids og lukninger
Materiale LDPE
nr. pr. sag 25
nr. pr. pakke 25
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Lukning inkluderet Ja
Drop Størrelse 40μ L
Form Rund
Produkttype Droppe flaske
Lukkestørrelse 15-415 mm
Lukketype Dropper kontrol tip
Gennem lukkedispenseringen Ja
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.