Få mere at vide
Nabumetone, Thermo Scientific™
711.65 DKK - 2932.88 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 42924-53-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | C15H16O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.291 |
| MDL nummer | MFCD00079518 |
| InChI nøgle | BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan |
| PubChem CID | 4409 |
| ChEBI | CHEBI:7443 |
| IUPAC navn | 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one |
| SMIL | CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15495339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63072.06 |
5g |
791.06 DKK 711.65 DKK / 5g Spare 79.41 DKK 10% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15405349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63072.14 |
25g |
2932.88 DKK
25g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Anti-inflammatory, anti-bacterial
- A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
Kemiske identifikatorer
| 42924-53-8 | |
| 228.291 | |
| BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4409 | |
| 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one |
| C15H16O2 | |
| MFCD00079518 | |
| nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan | |
| CHEBI:7443 | |
| CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC |
Tekniske data
| Nabumetone | |
| C15H16O2 | |
| 14,6343 | |
| Soluble in alcohol or chloroform | |
| CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC | |
| 228.291 | |
| CHEBI:7443 |
| 42924-53-8 | |
| MFCD00079518 | |
| nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan | |
| BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one | |
| 4409 | |
| 228.29 |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : EL9085000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.