Få mere at vide
Nabumeton
Beskrivelse
Antiinflammatorisk, antibakteriel. Et ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), der hæmmer cyclooxygenase
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Antiinflammatorisk, antibakteriel
- Et ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), der hæmmer cyclooxygenase
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nabumetone |
| Smeltepunkt | 76 °C til 78 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,6343 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol eller kloroform |
| Formel vægt | 228.29 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |