Få mere at vide
n-propylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11456994
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456994 500 g 500g
11446994 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456994 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21468.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120,20 g/mol
n-Propylbenzen bruges til at fremstille benzoesyre. Det anvendes som opløsningsmiddel til gaskromatografi. Det bruges også som et opløsningsmiddel og et mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere bruges det i brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Propylbenzen bruges til at fremstille benzoesyre. Det anvendes som opløsningsmiddel til gaskromatografi. Det bruges også som et opløsningsmiddel og et mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere bruges det i brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, acetone, benzen og petroleumsether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-65-1
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.20
MDL nummer MFCD00009377
InChI nøgle ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
IUPAC navn propylbenzen
SMIL CCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propylbenzene
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 159 °C til 160 °C
Flammepunkt 47 °C (116 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.491
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1903006
Merck Index 14,7844
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether, acetone, benzen og petroleumsether. Let blandet med vand.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske