Få mere at vide
n-propylbenzen, 98%
Beskrivelse
n-Propylbenzen bruges til at fremstille benzoesyre. Det anvendes som opløsningsmiddel til gaskromatografi. Det bruges også som et opløsningsmiddel og et mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere bruges det i brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Propylbenzen bruges til at fremstille benzoesyre. Det anvendes som opløsningsmiddel til gaskromatografi. Det bruges også som et opløsningsmiddel og et mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere bruges det i brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, acetone, benzen og petroleumsether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propylbenzene |
| Smeltepunkt | °C til 100 °C |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 159 °C til 160 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Brydningsindeks | 1.491 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1903006 |
| Vis mere |