Få mere at vide
N-methyl-hydroxylphentermin β, TRC
Artikelnummer. 30010106
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30010106 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30010106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32566825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol
CAS 10079-55-7
Molekylær formel C11 H17 N O
Mængde 25 mg
Synonym Oxethazaine TLC Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,12-3)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12-13H,1-3H3
SMIL CNC(C)(C)C(O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 179.26
Formel vægt 179.131