missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Hydroxy Sulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy Sulfamethoxazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O4S/c1-7-6-10(12-17-7)13-18(15,16)9-4-2-8(11-14)3-5-9/h2-6,11,14H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 269.047 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?