CAS RN 114438-33-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Hydroxy Sulfamethoxazole, TRC
CAS: 114438-33-4 Molekylær formel: C10 H11 N3 O4 S Molekylvægt (g/mol): 269.28 Synonym: 4-(Hydroxyamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide,Sulfamethoxazole N4-Hydroxylamine,Sulfamethoxazole Hydroxylamine,NSC 665547; IUPAC navn: 4-(hydroxyamino)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide SMIL: Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2)c1