missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99% Artikelnummer.: 11377606

N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99%

Artikelnummer. 11377606
250 mg, 250mg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11377606

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11167.MD

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!


Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239.22 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1071625-31-4
Molekylær formel C8H17NO7
Molekylvægt (g/mol) 239.22
MDL nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI nøgle VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMIL O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Smeltepunkt ∼130°C (decomposition)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Beilstein 1346524
Formel vægt 239.24 (221.22 anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10253694 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL11167.06,L11167.MD,L11167.03
Partinummer62500198 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL11167.06,L11167.MD,L11167.03
Partinummer10207617 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/12/2023 ArtikelnummerL11167.06,L11167.MD,L11167.03

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99% >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.