Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamin monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11357606
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357606 1 g 1g
11377606 250 mg 250mg
11367606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11167.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071625-31-4
Molekylær formel C8H17NO7
Molekylvægt (g/mol) 239.22
MDL nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI nøgle VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Smeltepunkt ∼130°C (decomposition)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 1346524
Formel vægt 239.24 (221.22 anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver