Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamin monohydrat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate |
| Smeltepunkt | ∼130 °C (nedbrydning) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1346524 |
| Formel vægt | 239,24 (221,22 anhydr) |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |