Få mere at vide
N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566250 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10321530 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566250 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08598DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65542-26-9
Molekylær formel C12H19N
Molekylvægt (g/mol) 177.291
InChI nøgle ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
PubChem CID 2396874
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 177.29
Procent renhed 97%