Få mere at vide
N-(2-hydroxyethyl) pseudoefedrin, TRC
Artikelnummer. 30003215
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30003215 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30003215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82527510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl) Pseudoephedrine
CAS 54275-43-3
Molekylær formel C12H19NO2
Mængde 10 mg
Synonym [S-(R*,R*)]-alpha-[1-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]ethyl]benzenemethanol, (alphaS)-alpha-[(1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]ethyl]benzenemethanol, (1S,2S)-2-((2-Hydroxyethyl)(methyl)amino)-1-phenylpropan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(13(2)8-9-14)12(15)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-2H3/t10-,12+/m0/s1
SMIL C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)CCO
IUPAC navn (1S,2S)-2-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 209.28
Formel vægt 209.1416