Få mere at vide
N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylformamid, TRC
Artikelnummer. 30136015
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136015 5 mg
30008214 50 mg
30007765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1031185MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91246-94-5
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylformamide, rel-N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylformamide
IUPAC navn N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylformamid
SMIL CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Ephedrine (Mixture of Diastereomers)
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12(2)8-13)11(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9,11,14H,1-2H3
Formel vægt 193.1103