Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel vinyletikettape til M6/M7 printere
Med tilgængelighed i 12 farver er farvede vinyletiketter ideelle til produkt, komponent, mærkeplade og generel identifikation, hvor der kræves forskellige farvemuligheder.
344.00 DKK - 867.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Slutte Glans
Se flere specifikationer
Produkter 23
Produktkode Brand Farve Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Farve Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
17801539
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174147
Hvid 50 fod x 0,375 tommer
344.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808434
Dokumentvisning
Brady™
174363
Hvid 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818364
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174308
Hvid 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888834
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174318
Hvid 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17878204
Dokumentvisning
Brady™
174364
Sort 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17838744
Dokumentvisning
Brady™
174309
Sort 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17879164
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174319
Sort 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17868964
Dokumentvisning
Brady™
174368
Rød 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848754
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174313
Rød 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848824
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174323
Rød 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17898424
Dokumentvisning
Brady™
174367
Orange 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
17838954
Dokumentvisning
Brady™
174312
Orange 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818864
Dokumentvisning
Brady™
174322
Orange 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17881669
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174148
Gul 50 fod x 0,375 tommer
344.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
17848294
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174369
Gul 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17819204
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174314
Gul 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888764
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174324
Gul 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818214
Dokumentvisning
Brady™
174366
Grøn 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17829054
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174311
Grøn 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17819214
Dokumentvisning
Brady™
174321
Grøn 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808294
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174365
Blå 50 fod x 0,5 tommer,
485.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848954
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174310
Blå 50 fod x 1 tomme
667.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17878834
Dokumentvisning
Brady™
174320
Blå 50 fod x 1,9 tommer
867.00 DKK
Pakke med 1
View alternative products
Save Up to 
»
På lager
Add to basket
Description
Description
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
  • Designet til brug under omgivende forhold med begrænset eksponering for opløsningsmidler
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-439 vinyl materiale
Specifications
Specifications
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Glans
Vinyl
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 ft.
-94 °F til +176 °F
0,0042 tommer.
50 ft.
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Ingen
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-70 °C til +80 °C
0.107 mm
15.24 m