Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel vinyletikettape til M6/M7 printere
Med tilgængelighed i 12 farver er farvede vinyletiketter ideelle til produkt, komponent, mærkeplade og generel identifikation, hvor der kræves forskellige farvemuligheder.
Brand: Brady™ 174365
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
- Designet til brug under omgivende forhold med begrænset eksponering for opløsningsmidler
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-439 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Blå | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -70 °C til +80 °C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| M6C-500-439-BL |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F til +176 °F | |
| 0,0042 tommer. | |
| 50 fod x 0,5 tommer, | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |