Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel vinyletikettape til M6/M7 printere
Med tilgængelighed i 12 farver er farvede vinyletiketter ideelle til produkt, komponent, mærkeplade og generel identifikation, hvor der kræves forskellige farvemuligheder.
Brand:  Brady™ 174323
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17848824
  • 870.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
  • Designet til brug under omgivende forhold med begrænset eksponering for opløsningsmidler
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-439 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Rød
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-70 °C til +80 °C
0.107 mm
50 ft.
1,9 tommer.
M6C-1900-439-RD
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Ingen
Glans
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 ft.
-94 °F til +176 °F
0,0042 tommer.
50 fod x 1,9 tommer
15.24 m
48.26 mm