Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel mat polypropylen-etikettape til M7-printere
Den økonomiske polypropylentape er den ideelle etikettape til dine daglige mærkningsbehov.
339.00 DKK - 427.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 523 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17868924
|
Brady™
173291 |
50 fod x 1 tomme |
339.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17818974
|
Brady™
173260 |
50 fod x 2 tommer |
427.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Ideel til brug indendørs på glatte, flade overflader
- Omkostningseffektiv etiket
- Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
- Anbefales ikke til udendørs brug
- Fremstillet af B-529 polypropylen materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Facilitetsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 523 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polypropylen | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +212 °F | |
| 0,0035 tommer. | |
| 50 ft. |