Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel mat polypropylen-etikettape til M7-printere
Den økonomiske polypropylentape er den ideelle etikettape til dine daglige mærkningsbehov.
Brand: Brady™ 173291
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til brug indendørs på glatte, flade overflader
- Omkostningseffektiv etiket
- Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
- Anbefales ikke til udendørs brug
- Fremstillet af B-529 polypropylen materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Facilitetsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 tomme | |
| M7C-1000-529 |
| ASTM D 523 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polypropylen | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +212 °F | |
| 0,0035 tommer. | |
| 50 fod x 1 tomme | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |