Få mere at vide
Brady™ Multifunktionel mat polypropylen-etikettape til M7-printere
Den økonomiske polypropylentape er den ideelle etikettape til dine daglige mærkningsbehov.
Brand:  Brady™ 173260
376.62 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17818974
  • 427.00 DKK / Pakke med 1
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til brug indendørs på glatte, flade overflader
  • Omkostningseffektiv etiket
  • Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
  • Anbefales ikke til udendørs brug
  • Fremstillet af B-529 polypropylen materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Facilitetsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Nej
Rektangel
-40 °C til +100 °C
0.089 mm
50 ft.
2''
M7C-2000-529
ASTM D 523
Ingen
Glans
Polypropylen
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F til +212 °F
0,0035 tommer.
50 fod x 2 tommer
15.24 m
50.8 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...