Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPIN-modul og genoprettelsesrør
Designet til optimal ydeevne, der giver det reneste DNA hurtigere end nogensinde og uden matrixoverførsel. SPIN-modul og genvindingsrør anvendes i molekylærbiologi for deres evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder.
1175.00 DKK - 1710.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
---|---|
Prøvetype | Lysat eller anden suspension |
Til brug med (applikation) | SPIN-modulet anvendes i molekylærbiologi for dets evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder. |
Produkttype | SPIN-modul og genoprettelsesrør |
Prøvevolumen | 500 til 700μ L væske pr. centrifugering, Større volumener kræver flere påfyldninger |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11303159
|
MP Biomedicals™
112080600 |
60 Pk. |
1175.00 DKK
Pakke med 60 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12733517
|
MP Biomedicals™
112080800 |
100 Pk. |
1710.00 DKK
Pakke med 100 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Spin Modul giver hurtigere og renere separationer end traditionelle metoder såsom kolonner, filtre eller simpel centrifugering
- Når det bruges sammen med GENECLEAN™ eller MERmaid™ protokoller kombinerer de hastigheden, effektiviteten og selektiviteten af GLASSMILK™ bindingsreaktion med en endnu hurtigere udførelse af separations-, vaske- og elueringstrinene
Tekniske data
Stuetemperatur | |
SPIN-modulet anvendes i molekylærbiologi for dets evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder. | |
500 til 700μ L væske pr. centrifugering, Større volumener kræver flere påfyldninger |
Lysat eller anden suspension | |
SPIN-modul og genoprettelsesrør |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.