Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPIN-modul og genoprettelsesrør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Pk.
60 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 60
Beskrivelse
- Spin Modul giver hurtigere og renere separationer end traditionelle metoder såsom kolonner, filtre eller simpel centrifugering
- Når det bruges sammen med GENECLEAN™ eller MERmaid™ protokoller kombinerer de hastigheden, effektiviteten og selektiviteten af GLASSMILK™ bindingsreaktion med en endnu hurtigere udførelse af separations-, vaske- og elueringstrinene
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Prøvetype | Lysat eller anden suspension |
| Til brug med (applikation) | SPIN-modulet anvendes i molekylærbiologi for dets evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder. |
| Produkttype | SPIN-modul og genoprettelsesrør |
| Mængde | 100 Pk. |
| Prøvevolumen | 500 til 700μ L væske pr. centrifugering, Større volumener kræver flere påfyldninger |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.