Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPIN-modul og genoprettelsesrør
Artikelnummer. 11303159 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Pk.
60 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 60
Artikelnummer. 11303159
Brand: MP Biomedicals™ 112080600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til optimal ydeevne, der giver det reneste DNA hurtigere end nogensinde og uden matrixoverførsel. SPIN-modul og genvindingsrør anvendes i molekylærbiologi for deres evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder.
  • Spin Modul giver hurtigere og renere separationer end traditionelle metoder såsom kolonner, filtre eller simpel centrifugering
  • Når det bruges sammen med GENECLEAN™ eller MERmaid™ protokoller kombinerer de hastigheden, effektiviteten og selektiviteten af GLASSMILK™ bindingsreaktion med en endnu hurtigere udførelse af separations-, vaske- og elueringstrinene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Prøvetype Lysat eller anden suspension
Til brug med (applikation) SPIN-modulet anvendes i molekylærbiologi for dets evne til at adskille partikler fra opløsninger på få sekunder.
Produkttype SPIN-modul og genoprettelsesrør
Mængde 60 Pk.
Prøvevolumen 500 til 700μ L væske pr. centrifugering, Større volumener kræver flere påfyldninger
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.