Få mere at vide
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
3650.00 DKK - 3795.00 DKK
Tekniske data
Kasket stil | Flat |
---|---|
Certificeringer/compliance | RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free |
Materiale | Polypropylene |
Inkluderer | Flat cap |
Emballage | Bag |
Artikelnummer | Brand | Farve | Sterilitet | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Sterilitet | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10644163
|
Thermo Scientific™
3439G |
Green | Sterile | 0.6 mL | Ikke relevant | ||||||
10787984
|
Thermo Scientific™
3439O |
Orange | Sterile | 0.6 mL | Ikke relevant | ||||||
10367232
|
Thermo Scientific™
3439A |
Assorted | Sterile | 0.6 mL | |||||||
Beskrivelse
- With flat cap
- No frosting or graduations
- Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Tekniske data
Flat | |
Polypropylene | |
Bag | |
Flat Cap |
RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free | |
Flat cap | |
No |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes