Få mere at vide
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Diverse
Grøn
Orange
Sterilitet:
Steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Beskrivelse
- With flat cap
- No frosting or graduations
- Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Flat |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polypropylene |
| Inkluderer | Flat cap |
| Emballage | Bag |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | No |
| Lukketype | Flat Cap |