Få mere at vide
Buerkle™ MiniSampler miljøprøvetagningssæt
Vælg mellem PE-modellen til generel prøveudtagning eller PTFE-modellen til ultraren prøvetagning. Buerkle™ MiniSampler miljøprøvetagningssæt er ideelle til prøveudtagning fra tønder, dåser, tanke og andre store væskeopbevaringsenheder.
1708.93 DKK - 2984.76 DKK
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Oversigt Maksimal sugehøjde: 5 m
Se flere specifikationer
Advarsel:
Ikke til aggressive syrer. Dampe kan ødelægge pumpen.
Produkter 2
Artikelnummer Brand Til brug med (applikation) Materiale Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med (applikation) Materiale Pris Antal & tilgængelighed  
10268460
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Buerkle™
5305-0100
Generel prøveudtagning Polyethylen
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2075.00 DKK
1708.93 DKK / Hver
Spare 366.07 DKK
17% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Læg i indkøbskurv
10680543
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Buerkle™
5305-0110
Ultra Pure Sampling PTFE
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3620.00 DKK
2984.76 DKK / Hver
Spare 635.24 DKK
17% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Prøvevæske kommer kun i kontakt med sugeslangen og den originale prøveflaske, hvilket minimerer muligheden for krydskontaminering
  • Flasker forsegles umiddelbart efter prøveudtagning
  • Engangssugeslange kan hurtigt udskiftes for at sikre, at prøverne ikke er forurenede
  • Om nødvendigt kan en ny slange bruges til hver prøve
  • 8 mm slange kan nå smalle, tilsyneladende utilgængelige prøveudtagningsområder
  • Også velegnet til viskøse olier
  • Komplet med en praktisk transporttaske
Tekniske data
Tekniske data
Flydende prøveudtager
Maksimal sugehøjde: 5 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ MiniSampler miljøprøvetagningssæt