Få mere at vide
Buerkle™ MiniSampler miljøprøvetagningssæt
Artikelnummer. 10268460 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Generel prøveudtagning
Ultra Pure Sampling
Materiale:
PTFE
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Materiale unitSize
10268460 Generel prøveudtagning Polyethylen Hver
10680543 Ultra Pure Sampling PTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ikke til aggressive syrer. Dampe kan ødelægge pumpen.
Artikelnummer. 10268460 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53050100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke til aggressive syrer. Dampe kan ødelægge pumpen.
Vælg mellem PE-modellen til generel prøveudtagning eller PTFE-modellen til ultraren prøvetagning. Buerkle™ MiniSampler miljøprøvetagningssæt er ideelle til prøveudtagning fra tønder, dåser, tanke og andre store væskeopbevaringsenheder.
  • Prøvevæske kommer kun i kontakt med sugeslangen og den originale prøveflaske, hvilket minimerer muligheden for krydskontaminering
  • Flasker forsegles umiddelbart efter prøveudtagning
  • Engangssugeslange kan hurtigt udskiftes for at sikre, at prøverne ikke er forurenede
  • Om nødvendigt kan en ny slange bruges til hver prøve
  • 8 mm slange kan nå smalle, tilsyneladende utilgængelige prøveudtagningsområder
  • Også velegnet til viskøse olier
  • Komplet med en praktisk transporttaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Polyethylen
Oversigt Maksimal sugehøjde: 5 m
Inkluderer Vakuumpumpe, 100 mL 10 PE-flasker, 10 m PE-sugeslange (6 x 8 mm), 1 slangeskærer, 1 slangevægt af rustfrit stål lavet af V2A (1.4301), 20 seal-it-flasketætninger
Til brug med (applikation) Generel prøveudtagning