Beskrivelse
- Prøvevæske kommer kun i kontakt med sugeslangen og den originale prøveflaske, hvilket minimerer muligheden for krydskontaminering
- Flasker forsegles umiddelbart efter prøveudtagning
- Engangssugeslange kan hurtigt udskiftes for at sikre, at prøverne ikke er forurenede
- Om nødvendigt kan en ny slange bruges til hver prøve
- 8 mm slange kan nå smalle, tilsyneladende utilgængelige prøveudtagningsområder
- Også velegnet til viskøse olier
- Komplet med en praktisk transporttaske
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flydende prøveudtager |
| Materiale | PTFE |
| Oversigt | Maksimal sugehøjde: 5 m |
| Inkluderer | Vakuumpumpe, 180 mL 1 PFA prøveflaske, 5 m PTFE sugeslange (6 x 8 mm), 1 slangeskærer, 1 slangevægt lavet af rustfrit stål AISI 304, 20 tætninger |
| Til brug med (applikation) | Ultra Pure Sampling |