Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ CTC og LEAP Technologies LC PAL Autosampler sprøjter
Designet til brug med CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt extended og andre autosamplere
Brand:  Hamilton™ 203073
731.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11517714
  • 754.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sprøjter i denne kategori er enten 700-serien Microliter eller 1700 og 1000 serien Gastætte sprøjter. Microliter Sprøjter har stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glastønder og er designet til væskeprøvetagning. Gastætte sprøjter har PTFE stempelspidser, der skaber tætte forbindelser mellem sprøjtebeholdere og stempler, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
  • C-Line med højtemperatur stempelspids
  • Justerbar stempelknap til stempelspidsfrigang
  • PTFE/polymer for temperaturstabilitet
  • Nav- og nåledesign for nul overførsel
  • Poleret og coatet sprøjteglas cylinder kemisk inertitet
  • Sprøjteafslutninger: fast nål (FN), cementeret luer-spids nål (LTN)
  • Stump nålespids: 3
Fast nål (FN)
  • Fundet på CTC kromatografisprøjter
  • Direkte fastgørelse af nål til cylinder
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • Til sprøjter med mellemvolumen
  • Nåle cementeres i glassprøjtebeholdere på punkter svarende til nul-gradueringsmærket
  • Må ikke autoklaveres
  • Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ CTC og LEAP Technologies LC PAL Autosampler sprøjter > Model 701; mikroliter; 10 μL; Opsigelse: FN; 22s måler; 2 tommer (51 mm)