Få mere at vide
Trajan™ CTC LC Autosampler sprøjter
Tønde af borosilikatglas og nåle i rustfrit stål giver styrke og træghed. Bagside giver hurtig og præcis volumenvurdering.
Brand: Trajan™ 002710
598.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Højtemperatursprøjter til headspace-applikation med temperaturer op til 150 °C
- Mulighed for PTFE stempelforsegling for jævn, lækagefri drift - velegnet til både væske- og gasprøver, med udskiftelige stempler
- Specifikationerne for sprøjterne er nøjagtigt tilpasset CTC holdere for at sikre korrekt pasform og pålidelig funktion
Tekniske data
22 G | |
0.72 mm | |
2'' | |
10F-CTC-LC | |
10μ l | |
LC |
0,028 tommer. | |
Højtydende væskekromatologi | |
Autosampler sprøjte | |
Ea. | |
51 mm | |
Fast |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ CTC LC Autosampler sprøjter > Uden PTFE-stempel; Kapacitet: 10 μL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion