Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ CTC og LEAP Technologies LC PAL Autosampler sprøjter
Artikelnummer. p-4117419
Nålemåler:
22 G
22s G
Tilslutningstype:
Cementeret
Fast
Længde (engelsk):
2 tommer
2,2''
Model-:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11592495
Brand: Hamilton™ 203274
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt extended og andre autosamplere
Sprøjter i denne kategori er enten 700-serien Microliter eller 1700 og 1000 serien Gastætte sprøjter. Microliter Sprøjter har stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glastønder og er designet til væskeprøvetagning. Gastætte sprøjter har PTFE stempelspidser, der skaber tætte forbindelser mellem sprøjtebeholdere og stempler, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
  • C-Line med højtemperatur stempelspids
  • Justerbar stempelknap til stempelspidsfrigang
  • PTFE/polymer for temperaturstabilitet
  • Nav- og nåledesign for nul overførsel
  • Poleret og coatet sprøjteglas cylinder kemisk inertitet
  • Sprøjteafslutninger: fast nål (FN), cementeret luer-spids nål (LTN)
  • Stump nålespids: 3
Fast nål (FN)
  • Fundet på CTC kromatografisprøjter
  • Direkte fastgørelse af nål til cylinder
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • Til sprøjter med mellemvolumen
  • Nåle cementeres i glassprøjtebeholdere på punkter svarende til nul-gradueringsmærket
  • Må ikke autoklaveres
  • Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.013 cm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.072 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.775 cm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.071 cm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Gastæt autosampler sprøjte
Maks. Tryk 68,9 bar
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1702
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 25μ L
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Tilslutningstype Cementeret