Få mere at vide
SI Analytics™ Mikromodstandstermometer
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer bruges til at måle temperatur og ændre modstand, når der er en ændring i temperatur.
1700.00 DKK - 2130.00 DKK
Tekniske data
Inkluderer 2 x 4 mm bananpropper
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +200 °C
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Materiale Model- Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Materiale Model- Pris Antal & tilgængelighed  
12038083
Dokumentvisning
SI Analytics™
285105308
170 mm Rustfrit stål W 5791 NN HT
1700.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
10373442
Dokumentvisning
SI Analytics™
285105238
250 mm Glas W 5780 NN HT
2130.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bruges til at måle temperatur
  • Leveres udstyret med 2 x 4 mm bananstik
Tekniske data
Tekniske data
2 x 4 mm bananpropper
200 °C
-30 °C til +200 °C
Termometer
-30 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Mikromodstandstermometer