Få mere at vide
SI Analytics™ Mikromodstandstermometer
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer bruges til at måle temperatur og ændre modstand, når der er en ændring i temperatur.
Brand: SI Analytics™ 285105238
1880.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bruges til at måle temperatur
- Leveres udstyret med 2 x 4 mm bananstik
Tekniske data
2 x 4 mm bananpropper | |
Glas | |
Termometer | |
200 °C | |
-30 °C til +200 °C |
250 mm | |
W 5780 NN HT | |
Glasskaft med sensor Pt 1000 | |
-30 °C |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Mikromodstandstermometer > Længde: 250 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion